Fortfahren mit
SML3143
CIGB-300 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
CIGB-325 trifluoroacetate, H-GRKKRRQRRRPPQ-βA-CWMSPRHLGTC-NH2 trifluoroacetate (βA = β-alanine; C15-C25 disulfide), H-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Pro-Pro-Gln-βAla-Cys-Trp-Met-Ser-Pro-Arg-His-Leu-Gly-Thr-Cys-NH2 trifluoroacetate (Cys15-Cys25 disulfide), P15-Tat trifluoroacetate
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C127H216N54O29S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3059.61
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
CIGB-300 (P15-Tat) is a substrate-competitive casein kinase 2 inhibitor (CK2, CKII) composed of a membrane-permeant HIV-1 Tat protein transduction domain sequence (a.a. 48-60) N-terminal to a disulfide-bridged cyclic substrate peptide that inhibits against CK2-mediated substrate HPV-16 E7 phosphorylation in vitro. CIGB-300 exhibits cytotoxic effect in various cancer cultures (IC50 from 20 to 182 μM) via apoptosis induction and effectively inhibits TC-1 tumor growth in mice in vivo (48 μmol/200 μL/mouse via daily intratumoral injection).
Substrate-competitive casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8749SML2967SML2988
form
film
form
film or powder
form
film or powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
colorless to light yellow
color
white to off-white
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)