SAB4300269
Anti-phospho-HDAC9/HDAC4/HDAC5 (pSer246/pSer259/pSer220) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-DKFZp779K1053 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ90614 antibody produced in rabbit, Anti-HA6116 antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 9 / 4 / 5 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
€ 485,00
Größe auswählen
About This Item
€ 485,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~124 kDa
~140 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(T-A-SP-EP)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer246/pSer259/pSer220)
Angaben zum Gen
human ... HDAC4(9759) , HDAC5(10014) , HDAC9(9734)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)