SAB4300102
Anti-phospho-AKT2 (pSer474) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-PKBB antibody produced in rabbit, Anti-PKBBETA antibody produced in rabbit, Anti-PRKBB antibody produced in rabbit, Anti-RAC-BETA antibody produced in rabbit, Anti-v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
€ 412,00
Größe auswählen
About This Item
€ 412,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~60 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(Q-F-SP-Y-S)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer474)
Angaben zum Gen
human ... AKT2(208)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)