Wichtige Dokumente
SAB4200707
Anti-Desmin antibody, Mouse monoclonal
clone DE-U-10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-DES
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DE-U-10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55 kDa
Speziesreaktivität
rat, rabbit, hamster, porcine, goat, bovine, chicken, toad, sheep, mouse, human
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
immunofluorescence: 2-5 μg/mL using mouse myoblast C2C12 cells
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Appendix
microarray: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- microarray
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)