Wichtige Dokumente
SAB4200700
Anti-MR-Pro ADM antibody, Mouse monoclonal
clone MR2.1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Midregional proadrenomedullin
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MR2.1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92)
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system of heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Pancreas sections
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADM(133)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)