Wichtige Dokumente
SAB4200623
Anti-C9orf72 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
3110043O21Rik, AI840585, ALSFTD, C9orf72, FLJ11109, FTDALS, RGD1359108, RP23-307M2.1, zgc:100846
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~55 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.3-0.6 μg/mL using whole extracts of T98G cells
immunocytochemistry: 4-6 μg/mL using SH-SY-5Y cells
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon sections
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... C9orf72(203228)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)