Fortfahren mit
ABN1358
Anti-C9ORF72/C9RANT(Poly-GP-Sense/Antisense)-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
C9ORF72/C9RANT (poly-GP), alpha-GP-sense/antisense
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, IHC, WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... C9orf72(203228)
General description
Die Erweiterung einer GGGGCC-Hexanukleotidwiederholungssequenz im nichtkodierenden Bereich des offenen Leserahmens 72 oder C9orf72 des menschlichen Chromosoms 9 (auch bekannt als ALSFTD, FTDALS; Gen-ID 203228), ist die häufigste genetische Anomalie bei familiärer und sporadischer frontotemporaler Demenz (FTD) und Motoneuron-Erkrankung (MND), bei der amyotrophe Lateralsklerose (ALS) die häufigste Form ist. Die Anzahl an Hexanukleotidwiederholungen unter der Normalbevölkerung liegt im Bereich von 2 bis 24, wogegen sie im pathologisch erweiterten Allel bei mehreren Tausend Wiederholungen (700–4.400 Wiederholungen) liegt. Bei der unkonventionellen Repeat-assoziierten, unabhängig von ATG initiierten Translation (RANT) der GGGGCC-Wiederholungen in die drei alternativen Leserahmen der Sense- und Antisense-Transkripte werden fünf Speziestypen von Dipeptid-Wiederholungsproteinen (DPR-Proteinen) generiert, die alle wiederholende Einheiten mit zwei Aminosäuren, Glycin-Alanin (GA), Glycin-Prolin (GP), Glycin-Arginin (GR), Alanin-Prolin (AP) bwz. Prolin-Arginin (PR) aufweisen. Das Sense-Transkript (5′-GGGGCC-3′-Hexanukleotid-Wiederholungen) wird mittels Repeat-assoziierter ATG-unabhängiger (RAN-) Translation translatiert, sodass poly-(Gly-Ala)-, poly-(Gly-Pro)- und poly-(Gly-Arg)-Proteine produziert werden. Das Antisense-Transkript (mit 5′-GGCCCC-3′- bzw. G2C4-Hexanukleotid-Repeats) wird mittels Repeat-assoziierter ATG-unabhängiger Translation (RAN-Translation) translatiert, woraus Poly-(Pro-Ala)-, Poly-(Pro-Arg)- und Poly-(Gly-Pro)-Proteine resultieren. RAN-Proteine mit dem GP-Repeat-Motiv werden sowohl im Sense- als auch im Antisense-Modus prognostiziert (GPsense und GPantisense). Die Antisense-Proteine bilden zytoplasmatische Aggregate in betroffenen Hirnregionen, beispielsweise im frontalen und motorischen Cortex, im Hippocampus oder in Neuronen des Rückenmarks.
~18 kDa gemessen. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
H2N-GPGPGPGPGPGPGPGPGCKK-amid.
Application
Der Anti-C9ORF72/C9RANT(Poly-GP-Sense/Antisense)-Antikörper (Kat.-Nr. ABN1358) ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf C9ORF72(-GP-Sense/Antisense) abzielt und in Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Immunzytochemie und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde C9ORF72/C9RANT (Poly-GP-Sense/Antisense) in transfizierten HEK293T-V5-GP-Ct-Zellen nachgewiesen (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USE. 110(51):E4968–77).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde C9ORF72/C9RANT (Poly-GP-Sense/Antisense) in V5-GP-transfizierten HEK293-Zellen nachgewiesen. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Laura P.W. Ranum und Dr. Lien Nguyen von der University of Florida).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde C9ORF72/C9RANT (Poly-GP-Sense/Antisense) in Western-Blotting-Anwendungen nachgewiesen (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USE. 110(51):E4968–77.).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde C9ORF72/C9RANT (Poly-GP-Sense/Antisense) in Aggregaten, die in den Neuronen der CA- und der DG-Region des Hippocampus vorkamen, nachgewiesen (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USE. 110(51):E4968–77).
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper erkennt C9ORF72/C9RANT (Poly-GP).
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchen-Antiserum. Frei von Konservierungsmitteln.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in transfiziertem HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde C9ORF72/C9RANT (Poly-GP-Sense/Antisense) in 10 µl Lysat aus mit dem Flag-GP-Konstrukt transfizierten HEK293-Zellen nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABN1354ABN1356MABN1790
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
UniProt accession no.
Q96LT7
UniProt accession no.
Q96LT7
UniProt accession no.
Q96LT7
UniProt accession no.
Q96LT7
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c