Wichtige Dokumente
SAB4200369
Monoclonal Anti-Nectin-2/PVRL2 antibody produced in mouse
clone R2.5254.2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CD112, Anti-HVEB, Anti-PRR2, Anti-PVRL2, Anti-PVRR2, Anti-Poliovirus receptor-related 2 (herpesvirus entry mediator B)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
R2.5254.2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~72 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, monkey, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 5-10 μg/test using using 1x106 MDA-MB-231 cells
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using using MDA-MB-231 cells
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NECTIN2(5819) , PVRL2(5819) , PVRL2(308417)
mouse ... Nectin2(19294)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)