Wichtige Dokumente
SAB4200082
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein (MBP) antibody produced in rat
1.0 mg/mL, clone MBP 7G4, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-MBP
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MBP 7G4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~42 kDa
Speziesreaktivität
wide range
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using MBP recombinant protein
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)