Wichtige Dokumente
SAB4200042
Anti-USP7 antibody, Rat monoclonal
clone USP 3D8, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-HAUSP, Anti-TEF1, Monoclonal Anti-USP7 antibody produced in rat
Biologische Quelle
rat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
USP 3D8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~130 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell extracts
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... USP7(7874)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)