Fortfahren mit
07-1232
Anti-Notch 1-Antikörper, NT
serum, from rabbit
Synonym(e):
Neurogenic locus notch homolog protein 1 precursor, Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Notch 1, Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Translocation-associated notch protein TAN-1, Neurogenic locus notch homolog pro
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 509,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
24
€ 509,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1943
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (immunogen homology)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOTCH1(4851)
General description
Notch ist eine Familie von Single-Pass-Transmembranrezeptorproteinen, die im endoplasmatischen Retikulum als inaktive Form synthetisiert und an einer extrazellulären Stelle durch eine Furin-ähnliche Konvertase (S1-Spaltung) im Trans-Golgi-Apparat nach der Erkennung der RQRR-Sequenz und bevor es die Plasmamembran als Heterodimere erreicht proteolytisch gespaltet wird, um eine aktive, für Liganden zugängliche Form zu erzeugen. Die Notch-Familie umfasst 4 Mitglieder (1–4), zu deren Liganden die Liganden der Familie Delta und Jagged zählen. Diese Ligand lösen eine Proteolyse von Notch aus, um die intrazelluläre Domäne freizulegen. Die Spaltung erzeugt ein C-terminales Fragment N(TN) und ein N-terminales Fragment N(EC). Nach der Ligandenbindung wird es durch TNF-alpha converting enzyme (TACE) gespaltet (S2-Spaltung), um ein membranassoziiertes Zwischenfragment namens Notch extracellular truncation (NEXT) zu erzeugen. Dieses Fragment wird anschließend durch Presenilin-abhängige gamma-Sekretase zwischen Gly1743 und Val1744 gespaltet (S3-Spaltung), um die intrazelluläre Domäne (NICD) aus der Membran freizusetzen. Die Domäne transloziert in den Zellkern und leitet Transkriptionsereignisse ein, indem sie das DNA-Bindungsprotein CSL bindet. Die Mitglieder der Notch-Familie sind an der Zelldifferenzierung und Entwicklung beteiligt.
~ 80 kDa
Immunogen
Epitop: Gespaltener N-Terminus
Synthetisches Peptid der N-terminalen Sequenz der gespaltenen intrazellulären N-Domäne (NICD) von humanem Notch 1.
Application
Der Anti-Notch 1-Antikörper, N-Terminus ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis Notch 1, auch bekannt als Neurogenic locus notch homolog protein 1 precursor, und wurde in ELISA, WB und IHC(P) validiert.
ELISA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde auf 1:20.000 1:60.000 verdünnt und in einem gängigen Sandwich-ELISA gegen das Peptidimmunogen eingesetzt.
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentative Prüfung einer früheren Charge.
Optimale Färbung von Notch-1 mit Citrat, pH-Wert 6,0, Epitopgewinnung: Gebärmutterkrebs
ELISA: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde auf 1:20.000 bis 1:60.000 verdünnt und in einem gängigen Sandwich-ELISA gegen das Peptidimmunogen eingesetzt.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden noch nicht getestet.
Notch 1, am N-Terminus gespalten. Nur die gespaltene intrazelluläre (aktivierte) Form wird nachgewiesen. Gegen N2, N3 oder N4 der Maus wird keine Reaktivität nachgewiesen. Dieses Epitop wird erst nach der Spaltung durch gamma-Sekretase freigelegt und ist in der nichtgespaltenen Form nicht zugänglich.
Physical form
Polyklonales Kaninchen-IgG-Serum in Puffer mit 0,02 mol/l Kaliumphosphat, 0,15 mol/l NaCl, pH-Wert 7,2, mit 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C 6 Monate in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Jurkat-Zelllysate. Verwenden Sie in fetalem Gewebe Milz, Hirnstamm und Lunge. Verwenden Sie in adultem Gewebe hauptsächlich Lymphgewebe.
Regelmäßig mittels Western Blot an Jurkat-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung dieser Charge wies gespaltenes NOTCH1 in 10 μg Jukat-Zelllysaten nach.
Other Notes
Ersetzt: 04-1046
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
071231071234ABS90
description
serum, from rabbit
description
serum, from rabbit
description
serum, from rabbit
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, rat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P46531
UniProt accession no.
P46531
UniProt accession no.
Q04721
UniProt accession no.
Q07008
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)