D5523
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium, niedriger Glucosegehalt
With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
DME, DMEM
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
HEPES: no
glucose: low
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Menge
Rekonstituierung
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.