Merck
SAB2702378
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GST tag antibody produced in mouse
clone 3G10, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Monoclonal Anti-GST tag antibody produced in mouse
Größe auswählen
100 μL
€ 447,00
€ 447,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 447,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 447,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-2 μg/mL
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
GST protein of the parasitic helminth Schistosoma japonicum expressed in E. coli
Anwendung
For WB: Use at a concentration of 0.5 - 2 μg/ml. Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Sonstige Hinweise
Purification: Protein G Affinity Purified
Physikalische Form
Phosphate-buffered saline, pH 7.4, containing no preservatives
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)