Merck
MABE419
Anti-m3G-Cap-m7G-Cap-Antikörper, Klon H-20
clone H-20, from mouse
Synonym(e):
Anti-m3G-Cap Klon H-20, Anti-m3G/m7G-Cap, m7G-Cap-Nachweisantikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
H-20, monoclonal
Technique(s):
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
DB, ICC, IP, WB
Citations:
8
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
H-20, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Die Nukleotidstruktur mit der Bezeichnung 2,2,7-Trimethylguanosin(m3G)-enthaltende Cap-Struktur kleiner nukleärer Ribonukleoproteinpartikel bzw. UsnRNP ist ein wesentlicher Bestandteil der mRNA-Prozessierung. Jeder snRNP-Partikel besteht aus einem (U1, U2 und U5) oder zwei (U4/U6) snRNA-Molekülen, einen gemeinsamen Satz von acht Kernproteinen (B, B9, D1, D2, D3, E, F und G, auch bezeichnet als Sm-Proteine), die an jede der 2,2,7-Trimethylguanosin(m3G)-Cap enthaltenden snRNAs U1, U2, U4 und U5 gebunden sind, sowie mehreren Proteinen, die spezifisch mit den einzelnen UsnRNPs assoziiert sind. Mit Ausnahme von snRNP U6, das den Kern nicht verlässt, erfordert die Synthese dieser UsnRNPs den bidirektionalen Transport der snRNA durch die Kernhülle. Die snRNAs U1, U2, U4 und U5 werden im Zellkern mit einer 7-Monomethylguanosin(m7G)-Cap-Struktur synthetisiert, wohingegen die Sm-Proteine im Zytoplasma gespeichert werden und nicht in den Zellkern migrieren, wenn keine gebundene UsnRNA vorhanden ist. Stattdessen werden neu transkribierte UsnRNAs vorübergehend in das Zytoplasma exportiert, wo die Sm-Proteine die Sm-Stelle der snRNA binden und einen Ribonukleoprotein-Komplex bilden, der als Sm-Kern bezeichnet wird. Eine stabile Assoziation aller Sm-Proteine ist essenziell für die Hypermethylierung des m7G-Cap zur m3G-Cap-Struktur. Nach diesem Ereignis und der Prozessierung der snRNAs werden die reifen snRNP-Partikel rezeptor- und energieabhängig in den Zellkern zurücktransportiert und der vollständige Partikel wird gebildet. Monoklonaler H-20 erkennt sowohl m3G-Cap-haltige snRNPs als auch Strukturen mit m7G-Cap und sollte breite Anwendung finden, nicht nur bei molekularbiologischen und immunologischen Untersuchungen der UsnRNPs verschiedener Organismen, sondern auch bei der Charakterisierung und Isolierung von Transkripten mit m7G-Cap.
Immunogen
Humanes m3G-Cap und m7G-Cap
Application
Der Anti-m3G-Cap-m7G-Cap-Antikörper (Klon H-20) ist ein monoklonaler Maus-Antikörper, der für die Verwendung in Dot Blot, IP, Western Blotting und ICC validiert wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine Immunpräzipitation von Xenopus-EF-1a mit m3G-Cap und m7G-Cap durchgeführt , das 4 µg HeLa-Gesamt-RNA zugegeben wurde.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde m3G-Cap in m3G-Cap-snRNAs aus HeLa-Kernextrakten nachgewiesen (Bochnig, P., et al. (1987). Eur J Biochem. 168(2):461–467.).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde eine Immunpräzipitation von m3G-Cap aus präfraktionierten HeLa-S100-Extrakten durchgeführt (Huber, J., et al. (1998). EMBO J. 17(14):4114–4126.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde m3G-Cap in m3G-Cap-U1-snRNPs aus Digotin-permeabilisierten HeLa-Zellen nachgewiesen (Bochnig, P., et al. (1987). Eur J Biochem. 168(2):461–467).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Dot Blot von in vitro transkribierter RNA ohne und mit m7G-Cap.
Dot-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde m7G-Cap in in vitro transkribierter m7G-Cap-haltiger RNA nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c