Merck
SAB2702206
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cofilin 1 antibody produced in mouse
clone GT567, affinity isolated antibody
Synonym(e):
CFL, HEL-S-15, cofilin
Größe auswählen
100 μL
€ 447,00
€ 447,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1559
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 447,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 447,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1559
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT567, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
19kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CFL1(1072)
Immunogen
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Cofilin 1.
Anwendung
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Biochem./physiol. Wirkung
Cofilin is a widely distributed intracellular actin-modulating protein that binds and depolymerizes filamentous F-actin and inhibits the polymerization of monomeric G-actin in a pH-dependent manner. It is involved in the translocation of actin-cofilin complex from cytoplasm to nucleus.[supplied by OMIM]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Sonstige Hinweise
Purification: Affinity purified by Protein G
Physikalische Form
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dongdong Wang et al.
The American journal of pathology, 186(4), 844-858 (2016-02-16)
The actin cytoskeleton is a crucial regulator of the intestinal mucosal barrier, controlling the assembly and function of epithelial adherens and tight junctions (AJs and TJs). Junction-associated actin filaments are dynamic structures that undergo constant turnover. Members of the actin-depolymerizing
Nayden G Naydenov et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
Recurrent chronic mucosal inflammation, a characteristic of inflammatory bowel diseases (IBD), perturbs the intestinal epithelial homeostasis resulting in formation of mucosal wounds and, in most severe cases, leads to colitis-associated colon cancer (CAC). The altered structure of epithelial cell-cell adhesions
Meng Xu et al.
Molecular cancer, 18(1), 93-93 (2019-05-11)
Mediator complex subunit 12 (MED12) is an essential hub for transcriptional regulation, in which mutations and overexpression were reported to be associated with several kinds of malignancies. Nevertheless, the role of MED12 in non-small cell lung cancer (NSCLC) remains to
Roberto De Masi et al.
International journal of molecular sciences, 25(13) (2024-07-13)
Growing evidence identifies extracellular vesicles (EVs) as important cell-to-cell signal transducers in autoimmune disorders, including multiple sclerosis (MS). If the etiology of MS still remains unknown, its molecular physiology has been well studied, indicating peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) as