Merck
SAB2108670
Sigma-Aldrich
Anti-GPX4
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti- PHGPx, Anti- snGPx, Anti- snPHGPx, Anti-MCSP
Größe auswählen
100 μL
€ 423,00
€ 423,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 423,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 423,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
22 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5-1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_002085
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GPX4(2879)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GPX4
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: QUGKTEVNYTQLVDLHARYAECGLRILAFPCNQFGKQEPGSNEEIKEFAA
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Min Xie et al.
BioMed research international, 2021, 9919729-9919729 (2021-07-31)
It is generally believed that excessive production of reactive oxygen species (ROS) during cardiovascular diseases impairs endothelial function. In this study, we aimed to investigate whether miR-214-3p is involved in the endothelial dysfunction induced by oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL). In
Haochen Yu et al.
Oncology reports, 42(2), 826-838 (2019-06-08)
The aim of the present study was to clarify the activation of ferroptosis in different breast cancer cells by sulfasalazine (SAS) and to explore the relationship between the estrogen receptor (ER) and the transferrin receptor (TFRC). MDA‑MB‑231 and T47D cells