Merck
MAB8599
Anti-RSV-Antikörper, Fusionsprotein, alle Stämme vom Typ A und B, Klon 131-2A
clone 131-2A, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
RSV Fusion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
131-2A, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, FACS, IF, WB
Citations:
48
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
131-2A, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
General description
RSV ist ein labiles Paramyxovirus, das in Gewebekulturen eine charakteristische Fusion von humanen Zellen erzeugt; der synzytiale Effekt. Zwei Subtypen, A und B, wurden identifiziert. Subtyp B ist als asymptomatische Stämme des Virus charakterisiert. Die schwereren klinischen Erkrankungen involvieren Stämme vom Subtyp A.
~ 70 kDa
Immunogen
A2-RSV-Virus-Zellextrakt
Epitop: alle A- und B-Stämme
Application
Anti-RSV-Antikörper, Fusionsprotein, alle Stämme vom Typ A und B, Klon 131-2A weist Werte von Respiratorisches Synzytial-Virus nach, wurde publiziert und zur Verwendung in ELISA, FC, IF und WB validiert.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Indirekte Immunfluoreszenz.
ELISA
Immunblotting: (unter Verwendung von aufgereinigten F-Proteinaufbereitungen, Klon als eine ~70-kDa-Bande identifiziert, Tripp, RA et al 2003)
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit RSV-Fusionsprotein, spezifisch mit Epitop F1a von RSV-F-Protein {Sominina AA, et al Vestn Ross Akad Med Nauk. 1995;(9):49-54}, das in allen Stämmen A und B von RSV vorkommt.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 0,02 mol/l Phosphat, 0,25 mol/l NaCl, 0,1 % NaN3, pH-Wert 7,6.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
RSV-Kontrollobjektträger, Katalognr. 5012-5
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c