SAB2108302
Anti-HNF1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
€ 498,00
Größe auswählen
About This Item
€ 498,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
67kDa
Speziesreaktivität
human, dog, mouse, guinea pig, horse, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HNF1A(6927)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Hepatocyte nuclear factor 1α (HNF1α) modulates hepatocyte functions. It plays an important role in the modulation of gene expression and replication of hepatitis B virus (HBV). HNF1α is involved in lipid metabolism, gluconeogenesis and deoxygenation of xenobiotics. It stimulates the expression of the preS1 mRNA to induce the production of LHBs (viral large surface protein). Mutations in hepatocyte nuclear factor-1A (HNF1A) results in maturity-onset diabetes of the young type 3 (MODY3).
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)