Merck
SAB1412541
Sigma-Aldrich
ANTI-MCM3 antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HCC5, MCM3, MGC1157, P1-MCM3, P1.h
Größe auswählen
100 μG
€ 494,00
€ 494,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 494,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 494,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.84 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aλ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MCM3(4172)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that are involved in the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. This protein is a subunit of the protein complex that consists of MCM2-7. It has been shown to interact directly with MCM5/CDC46. This protein also interacts with, and thus is acetlyated by MCM3AP, a chromatin-associated acetyltransferase. The acetylation of this protein inhibits the initiation of DNA replication and cell cycle progression. (provided by RefSeq)
Immunogen
MCM3 (NP_002379, 699 a.a. ~ 808 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AKDGDSYDPYDFSDTEEEMPQVHTPKTADSQETKESQKVELSESRLKAFKVALLDVFREAHAQSIGMNRLTESINRDSEEPFSSVEIQAALSKMQDDNQVMVSEGIIFLI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)