SAB1412015
ANTI-ATOH1 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ATH1, ATOH1, HATH1, MATH-1, bHLHa14
Größe auswählen
€ 494,00
Größe auswählen
About This Item
€ 494,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 35.53 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATOH1(474)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
PTPPGSCRTRFSAPASAGGYSVQLDALHFSTFEDSALTAMMAQKNLSPSLPGSILQPVQEENSKTSPRSHRSDGEFSPHSHYSDSDEAS
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)