Merck
SAB1410134
Sigma-Aldrich
Anti-CYP46A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CP46, CYP46
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 56.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP46A1(10858)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This endoplasmic reticulum protein is expressed in the brain, where it converts cholesterol to 24S-hydroxycholesterol. While cholesterol cannot pass the blood-brain barrier, 24S-hydroxycholesterol can be secreted in the brain into the circulation to be returned to the liver for catabolism. (provided by RefSeq)
Immunogen
CYP46A1 (NP_006659.1, 1 a.a. ~ 500 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPGLLLLGSAVLLAFGLCCTFVHRARSRYEHIPGPPRPSFLLGHLPCFWKKDEVGGRVLQDVFLDWAKKYGPVVRVNVFHKTSVIVTSPESVKKFLMSTKYNKDSKMYRALQTVFGERLFGQGLVSECNYERWHKQRRVIDLAFSRSSLVSLMETFNEKAEQLVEILEAKADGQTPVSMQDMLTYTAMDILAKAAFGMETSMLLGAQKPLSQAVKLMLEGITASRNTLAKFLPGKRKQLREVRESIRFLRQVGRDWVQRRREALKRGEEVPADILTQILKAEEGAQDDEGLLDNFVTFFIAGHETSANHLAFTVMELSRQPEIVARLQAEVDEVIGSKRYLDFEDLGRLQYLSQVLKESLRLYPPAWGTFRLLEEETLIDGVRVPGNTPLLFSTYVMGRMDTYFEDPLTFNPDRFGPGAPKPRFTYFPFSLGHRSCIGQQFAQMEVKVVMAKLLQRLEFRLVPGQRFGLQEQATLKPLDPVLCTLRPRGWQPAPPPPPC
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)