Merck
SAB1409596
Sigma-Aldrich
Anti-PLEKHA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
TAPP1
Größe auswählen
50 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 45.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLEKHA1(59338)
Immunogen
PLEKHA1 (NP_001001974.1, 1 a.a. ~ 404 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPYVDRQNRICGFLDIEENENSGKFLRRYFILDTREDSFVWYMDNPQNLPSGSSRVGAIKLTYISKVSDATKLRPKAEFCFVMNAGMRKYFLQANDQQDLVEWVNVLNKAIKITVPKQSDSQPNSDNLSRHGECGKKQVSYRTDIVGGVPIITPTQKEEVNECGESIDRNNLKRSQSHLPYFTPKPPQDSAVIKAGYCVKQGAVMKNWKRRYFQLDENTIGYFKSELEKEPLRVIPLKEVHKVQECKQSDIMMRDNLFEIVTTSRTFYVQADSPEEMHSWIKAVSGAIVAQRGPGRSASSEHPPGPSESKHAFRPTNAATATSHSTASRSNSLVSTFTMEKRGFYESLAKVKPGNFKVQTVSPREPASKVTEQALLRPQSKNGPQEKDCDLVDLDDASLPVSDV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)