Merck
SAB1409429
Sigma-Aldrich
Anti-PDHA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PDHA, PDHCE1A, PHE1A
Größe auswählen
50 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 93.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDHA1(5160)
Allgemeine Beschreibung
The pyruvate dehydrogenase complex is a nuclear-encoded mitochondrial matrix multienzyme complex that provides the primary link between glycolysis and the tricarboxylic acid (TCA) cycle by catalyzing the irreversible conversion of pyruvate into acetyl-CoA. The PDH complex is composed of multiple copies of 3 enzymes: E1 (PDHA1); dihydrolipoyl transacetylase (DLAT; MIM 608770) (E2; EC 2.3.1.12); and dihydrolipoyl dehydrogenase (DLD; MIM 238331) (E3; EC 1.8.1.4). The E1 enzyme is a heterotetramer of 2 alpha and 2 beta subunits. The E1-alpha subunit contains the E1 active site and plays a key role in the function of the PDH complex (Brown et al., 1994 [PubMed 7853374]).[supplied by OMIM
Immunogen
PDHA1 (NP_000275.1, 1 a.a. ~ 390 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRKMLAAVSRVLSGASQKPASRVLVASRNFANDATFEIKKCDLHRLEEGPPVTTVLTREDGLKYYRMMQTVRRMELKADQLYKQKIIRGFCHLCDGQEACCVGLEAGINPTDHLITAYRAHGFTFTRGLSVREILAELTGRKGGCAKGKGGSMHMYAKNFYGGNGIVGAQVPLGAGIALACKYNGKDEVCLTLYGDGAANQGQIFEAYNMAALWKLPCIFICENNRYGMGTSVERAAASTDYYKRGDFIPGLRVDGMDILCVREATRFAAAYCRSGKGPILMELQTYRYHGHSMSDPGVSYRTREEIQEVRSKSDPIMLLKDRMVNSNLASVEELKEIDVEVRKEIEDAAQFATADPEPPLEELGYHIYSSDPPFEVRGANQWIKFKSVS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)