Merck
ABS194
Anti-phospho-PDHE1-A-Typ I (Ser300)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial, PDHE1-A type I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB
Citations:
12
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer300)
Gene Information
human ... PDHA1(5160)
General description
In vielen Organismen katalysiert der Pyruvatdehydrogenase-Komplex den gesamten irreversiblen Umwandlungsprozess von Pyruvat zu Acetyl-CoA und CO2 in den aeroben, Energie erzeugenden Signalwegen und fungiert zudem als wichtiger Regulator der kardialen Substratauswahl. Er enthält mehrere Kopien von drei enzymatischen Komponenten: Pyruvatdehydrogenase (E1), Dihydroliponamid-Acetyltransferase (E2) und Lipoamid-Dehydrogenase (E3). PDH wird durch die Pyruvatdehydrogenase-Kinase (PDK)-vermittelte Phosphorylierung und Feedback-Inhibition reguliert.
~ 43 kDa gemessen
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das an Ser300 phosphoryliertem PDHE1-A Typ I des Menschen entspricht.
Epitop: Phosphoryliertes Ser300
Application
Dieser Anti-phospho-PDHE1-A-Typ I (Ser300)-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IC für den Nachweis von phospho-PDHE1-A Typ I (Ser300) validiert.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde PDHE1-A Typ I in mit Dichloracetat behandelten und unbehandelten HEK293-Zellen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt an Ser300 phosphoryliertes PDHE1-A Typ I.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in mit Dichloracetat behandelten und unbehandelten HEK293-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde PDHE1-A Typ I in 10 µg mit Dichloracetat behandelten und unbehandelten HEK293-Zelllysaten nachgewiesen.
Kontrolle
Mit Dichloracetat behandelte und unbehandelte HEK293-Zelllysate
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS19404053252633966