Merck
SAB1408807
Sigma-Aldrich
Anti-RAB32 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 24.75 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAB32(10981)
Allgemeine Beschreibung
Small GTP-binding proteins of the RAB family, such as RAB32, play essential roles in vesicle and granule targeting (Bao et al., 2002 [PubMed 11784320]).[supplied by OMIM
Immunogen
RAB32 (NP_006825, 1 a.a. ~ 225 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGGGAGDPGLGAAAAPAPETREHLFKVLVIGELGVGKTSIIKRYVHQLFSQHYRATIGVDFALKVLNWDSRTLVRLQLWDIAGQERFGNMTRVYYKEAVGAFVVFDISRSSTFEAVLKWKSDLDSKVHLPNGSPIPAVLLANKCDQNKDSSQSPSQVDQFCKEHGFAGWFETSAKDNINIEEAARFLVEKILVNHQSFPNEENDVDKIKLDQETLRAENKSQCC
Biochem./physiol. Wirkung
RAB32 (Ras-related protein) controls intracellular lipid accumulation in hepatocytes. Absence of it promotes the expression of ATGL (adipose triglyceride lipase) and thereby causes lipolysis. RAB32 is involved in hepatic steatosis. In melanogenesis, it is involved in the transport of important enzymes, such as tyrosinase and Tyrp1 (tyrosinase related protein 1). RAB32 also interacts with and is involved in localization of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2), a protein associated with Parkinson′s disease. RAB32 is hypermethylated in microsatellite-unstable colon, gastric and endometrial adenocarcinomas.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
LRRK2 transport is regulated by its novel interacting partner Rab32.
Waschbusch D
PLoS ONE, 9, e111632-e111632 (2014)
RAB32 hypermethylation and microsatellite instability in gastric and endometrial adenocarcinomas.
Shibata D
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 119, 801-806 (2006)
Depletion of Rab32 decreases intracellular lipid accumulation and induces lipolysis through enhancing ATGL expression in hepatocytes.
Li Q
Biochemical and Biophysical Research Communications, 471, 492-496 (2016)