Merck
SAB1407801
Sigma-Aldrich
Anti-GPAM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GPAT1, KIAA1560, MGC26846, RP11-426E5.2
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~93.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GPAM(57678)
Allgemeine Beschreibung
Glycerol-3-phosphate acyltransferase (GPAT; EC 2.3.1.15), which catalyzes the initial and committing step in glycerolipid biosynthesis, is predicted to play a pivotal role in the regulation of cellular triacylglycerol and phospholipid levels. Two mammalian forms of GPAT have been identified on the basis of localization to either the endoplasmic reticulum or mitochondria.[supplied by OMIM
Immunogen
GPAM (AAH30783.1, 1 a.a. ~ 828 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDEYALTLGTIDVSYLPHSSEYSVGRCKHTSEEWGECGFRPTIFRSATLKWKESLMSRKRPFVGRCCYSCTPQSWDKFFNTSIPSLGLRNVIYINETHTRHRGWLARRLSYVLFIQERDVHKGMFATNVTENVLNSSRVQEAIAEVAAELNPDGSAQQQSKAVNKVKKKAKRILQEMVATVSPAMIRLTGWVLLKLFNSFFWNIQIHKGQLEMVKAATETNLPLLFLPVHRSHIDYLLLTFILFCHNIKAPYIASGNNLNIPIFSTLIHKLGGFFIRRRLDETPDGRKDVLYRALLHGHIVELLRQQQFLEIFLEGTRSRSGKTSCARAGLLSVVVDTLSTNVIPDILIIPVGISYDRIIEGHYNGEQLGKPKKNESLWSVARGVIRMLRKNYGCVRVDFAQPFSLKEYLESQSQKPVSALLSLEQALLPAILPSRPSDAADEGRDTSINESRNATDESLRRRLIANLAEHILFTASKSCAIMSTHIVACLLLYRHRQGIDLSTLVEDFFVMKEEVLARDFDLGFSGNSEDVVMHAIQLLGNCVTITHTSRNDEFFITPSTTVPSVFELNFYSNGVLHVFIMEAIIACSLYAVLNKRGLGGPTSTPPNLISQEQLVRKAASLCYLLSNEGTISLPCQTFYQVCHETVGKFIQYGILTVAEHDDQEDISPSLAEQQWDKKLPEPLSWRSDEEDEDSDFGEEQRDCYLKVSQSKEHQQFITFLQRLLGPLLEAYSSAAIFVHNFSGPVPEPEYLQKLHKYLITRTERNVAVYAESATYCLVKNAVKMFKDIGVFKETKQKRVSVLELSSTFLPQCNRQKLLEYILSFVVL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)