Merck
SAB1407013
Sigma-Aldrich
Anti-AGPAT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
1-AGPAT1, G15, LPAAT-alpha, LPAATA, MGC4007, MGC5423
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~31.24 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AGPAT1(10554)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes an enzyme that converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid (PA). LPA and PA are two phospholipids involved in signal transduction and in lipid biosynthesis in cells. This enzyme localizes to the endoplasmic reticulum. This gene is located in the class III region of the human major histocompatibility complex. Alternative splicing results in two transcript variants encoding the same protein. (provided by RefSeq)
Immunogen
AGPAT1 (AAH02402, 1 a.a. ~ 283 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLWPGAWMLLLLLFLLLLFLLPTLWFCSPSAKYFFKMAFYNGWILFLAVLAIPVCAVRGRNVENMKILRLMLLHIKYLYGIRVEVRGAHHFPPSQPYVVVSNHQSSLDLLGMMEVLPGRCVPIAKRELLWAGSAGLACWLAGVIFIDRKRTGDAISVMSEVAQTLLTQDVRVWVFPEGTRNHNGSMLPFKRGAFHLAVQAQVPIVPIVMSSYQDFYCKKERRFTSGQCQVRVLPPVPTEGLTPDDVPALADRVRHSMLTVFREISTDGRGGGDYLKKPGGGG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)