Merck
SAB1407594
Sigma-Aldrich
Anti-RHBDL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC16997, RRP2
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~14.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RHBDL2(54933)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the rhomboid family of integral membrane proteins. This family contains proteins that are related to Drosophila rhomboid protein. Members of this family are found in both prokaryotes and eukaryotes and are thought to function as intramembrane serine proteases. The encoded protein is thought to release soluble growth factors by proteolytic cleavage of certain membrane-bound substrates, including ephrin B2 and ephrin B3. (provided by RefSeq)
Immunogen
RHBDL2 (AAH13103.1, 1 a.a. ~ 121 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNLNMGREMKEELEEEEKMREDGGGKDRAKSKKVHRIVSKWMLPEKSRGTYLERANCFPPPVFIISISLAELAVFIYYAVWKPQKQWITLDTGILESPFIYSPEKREEAWRFISYMLVHAG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)