Fortfahren mit
A4335
Monoklonaler Anti-Myosin-Antikörper (skelettal, Fast) in Maus hergestellte Antikörper
clone MY-32, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody produced in mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 503,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
MY-32, monoclonal
Application:
IF (d)
Citations:
24
€ 503,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MY-32, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:150 using formalin-fixed, paraffin-embedded human or animal skeletal muscle sections
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Lokalisiert ein Epitop in der schweren Kette des Myosins. Färbt die schnellen (Typ II) und neonatalen Isomyosinmoleküle, die in der Skelettmuskulatur vorkommen, aber nicht das Myosin aus Herzmuskel, glatter Muskulatur oder anderen Geweben als Muskeln in kultivierten Zellen. Reagiert mit humanen Rhabdomyosarkomen.
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Immunogen
Myosin aus Kaninchenmuskel.
Application
Die Konzentration von Myosin (Fast) in Serumproben von Sportlern mit vorangegangener Verletzung wurde im Western Blot mittels eines monoklonalen Anti-Myosin-Antikörpers von der Maus (skelettal/Fast) als primärer Antikörper in einer Verdünnung von 1:90000 bestimmt.
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse has been used for the detection and localization of skeletal muscle fast and neonatal myosins using immunohistochemistry. It may be used in muscle fiber typing, in studies of in vivo and in vitro muscle development and in the diagnosis of rhabdomyosarcomas.
Biochem/physiol Actions
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) specifically binds to an epitope in adult rat skeletal myosin heavy chains IIa, IIb and IId (IIx) (in fast-twitch fibers)†. The antibody product is also reactive in humans, bovines, cats, rabbits, mice, guinea pigs and chickens.
Myosin (Skeletal, Fast) is useful not only in fiber typing but also in detection of myogenic tumors. It enables retrospective as well as prospective fiber typing using formalin-fixed, paraffin-embedded material.
Myosins are motor proteins that interact with actin filaments to regulate cell movement. Myosins also modulate cell shape and signaling. Skeletal muscle myosins have three ′fast′ myosin heavy chains isoforms (IIa, IIx, and IIb), a ′slow′ beta-myosin heavy chain isoform and three major myosin light-chain (MLC) isoforms. These myosin isoforms regulate skeletal muscle shortening.
Physical form
Solution in 0.05 M Tris buffer, pH 8.0, containing 1% bovine serum albumin, 1 mM MgCl2, 50% glycerol, and 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7523HPA021808HPA001239
clone
MY-32, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
whole antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... MYH1(4619), MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879), Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408), Myh2(691644)
Gene Information
human ... MYH13(8735), MYH3(4621), MYL1(4632)
Gene Information
human ... MYH3(4621)
Gene Information
human ... MYH7(4625)
species reactivity
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)