Merck
SAB1405726
Sigma-Aldrich
Anti-DR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
NC2, NC2-BETA
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~19.4 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DR1(1810)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a TBP- (TATA box-binding protein) associated phosphoprotein that represses both basal and activated levels of transcription. The encoded protein is phosphorylated in vivo and this phosphorylation affects its interaction with TBP. This protein contains a histone fold motif at the amino terminus, a TBP-binding domain, and a glutamine- and alanine-rich region. The binding of DR1 repressor complexes to TBP-promoter complexes may establish a mechanism in which an altered DNA conformation, together with the formation of higher order complexes, inhibits the assembly of the preinitiation complex and controls the rate of RNA polymerase II transcription. (provided by RefSeq)
Immunogen
DR1 (NP_001929.1, 1 a.a. ~ 176 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASSSGNDDDLTIPRAAINKMIKETLPNVRVANDARELVVNCCTEFIHLISSEANEICNKSEKKTISPEHVIQALESLGFGSYISEVKEVLQECKTVALKRRKASSRLENLGIPEEELLRQQQELFAKARQQQAELAQQEWLQMQQAAQQAQLAAASASASNQAGSSQDEEDDDDI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)