Merck
SAB1404670
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TBX18 antibody produced in mouse
clone 3C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.77 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBX18(9096)
Immunogen
TBX18 (XP_496819, 454 a.a. ~ 560 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
STLLQGTGNGVPATHPHLLSGSSCSSPAFHLGPNTSQLCSLAPADYSACARSGLTLNRYSTSLAETYNRLTNQAGETFAPPRTPSYVGVSSSTSVNMSMGGTDGDTF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)