Merck
SAB1404452
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5G2, ascites fluid
Synonym(e):
E2A, ITF1, MGC129647, MGC129648, bHLHb21
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5G2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TCF3(6929)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The TCF3 gene, also called E2A, encodes 2 basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors, E12 and E47, through alternative splicing. E12 and E47 are involved in regulation of immunoglobulin gene expression (Bain et al., 1994 [PubMed 8001125]).[supplied by OMIM
Immunogen
TCF3 (NP_003191, 545 a.a. ~ 654 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EREKERRVANNARERLRVRDINEAFKELGRMCQLHLNSEKPQTKLLILHQAVSVILNLEQQVRERNLNPKAACLKRREEEKVSGVVGDPQMVLSAPHPGLSEAHNPAGHM
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ling Long et al.
Annals of translational medicine, 8(15), 927-927 (2020-09-22)
Neural stem cells (NSCs) are undifferentiated precursor cells that have the ability to self-renew and proliferate and have the capacity to become either glia (oligodendrocytes and astrocytes) or neurons. NSCs can act as beneficial adjuncts for many neurological disorders, such