Merck
SAB1403296
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZDHHC7 antibody produced in mouse
clone 3D8, ascites fluid
Synonym(e):
FLJ10792, FLJ20279, ZNF370
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D8, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~48.99 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZDHHC7(55625)
Immunogen
ZDHHC7 (AAH17702, 1 a.a. ~ 208 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLTDPGAVPKGNATKEYMESLQLKPGEVIYKCPKCCCIKPERAHHCSICKRCIRKMDHHCPWVNNCVGEKNQRFFVLFTMYIALSSVHALILCGFQFISCVRGQWTECSDFSPPITVILLIFLCLEGLLFFTFTAVMFGTQIHSICNDETEIERLKSEKPTWERRLRWEGMKSVFGGPPSLLWMNPFVGFRFRRLPTRPRKGGPEFSV
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)