Merck
490636
Sigma-Aldrich
Natriumpropionat-13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propionsäure-13C3 Natriumsalz
Größe auswählen
100 MG
€ 1.110,00
€ 1.110,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 1.110,00
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH213CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.110,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
285-286 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[Na]
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
InChIKey
JXKPEJDQGNYQSM-HCULJTSZSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)