Merck
SAB1402487
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF40 antibody produced in mouse
clone 1C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BRE1B, DKFZp686K191, KIAA0661, MGC13051, RBP95, STARING
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RNF40(9810)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a RING finger, a motif known to be involved in protein-protein and protein-DNA interactions. This protein was reported to interact with the tumor suppressor protein RB1. Studies of the rat counterpart suggested that this protein may function as an E3 ubiquitin-protein ligase, and facilitate the ubiquitination and degradation of syntaxin 1, which is an essential component of the neurotransmitter release machinery. (provided by RefSeq)
Immunogen
RNF40 (NP_055586, 102 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DETVEALLRCHESQGELSSAPEAPGTQEGPTCDGTPLPEPGTSELRDPLLMQLRPPLSEPALAFVVALGASSSEEVELELQGRMEFSKAAVSRVVEASD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)