Dokumente
07-175
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-JNK-Antikörper (Thr183/Tyr185, Thr221/Tyr223)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JUN N-terminal kinase, Stress-activated protein kinase JNK1, Stress-activated protein kinase JNK1, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-ac
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, horse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (p(Thr183/pTyr185), (pThr221/pTyr223))
Angaben zum Gen
human ... MAPK8(5599)
Allgemeine Beschreibung
JNK1 (MAPK8) ist ein Mitglied der MAP-Kinase-Familie. MAP-Kinasen dienen als Integrationspunkt für mehrere biochemische Signale und sind an einen breiten Spektrum von Zellabläufen wie Proliferation, Differenzierung, Transkriptionsregulation und Entwicklung beteiligt. Die Kinase wird durch verschiedene Zellreize aktiviert und zielt auf spezifische Transkriptionsfaktoren ab, wodurch sie die Immediate-Early-Genexpression als Reaktion auf Zellreize vermittelt. Die Aktivierung dieser Kinase durch Tumornekrosefaktor-alpha (TNF-α) ist für die durch TNF-alpha eingeleitete Apoptose erforderlich. Diese Kinase ist auch an der durch UV-Strahlung eingeleiteten Apoptose beteiligt, bei der eine Ähnlichkeit zum durch Cytochrom C vermittelten Zelltodweg angenommen wird. Studien am entsprechenden Gen der Maus weisen darauf hin, dass diese Kinase eine Schlüsselrolle bei der T-Zellproliferation, Apoptose und Differenzierung spielt. Vier alternativ gespleißte Transkriptvarianten, die unterschiedliche Isoformen kodieren, wurden beschrieben. JNK1 wird durch eine Theronin- und Tyrosin-Phosphorylierung durch eine von zwei Kinasen mit zweifacher Spezifizität, MAP2K4 und MAP2K7, aktiviert. Der JNK-Signalweg ist wesentlich an Diabetes beteiligt und bei Adipositas sind die Werte abnormal erhöht. Das zellpermeable JNK-Inhibitorpeptid könnte ein vielversprechendes Therapeutikum für Diabetes sein.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt JNK, wenn sie an Thr183/Tyr185 und Thr221/Tyr223 phosphoryliert ist.
Immunogen
Epitop: An Thr183/Tyr185 und Thr221/Tyr223 phosphoryliert
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das an Thr183/Tyr185 und Thr221/Tyr223 phosphorylierter humaner JNK entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg einer früheren Charge immunpräzipitierten an Thr183/Tyr185 und Thr221/Tyr223 phosphorylierte JNK aus RAW264.7-Zelllysat.
Forschungs-Unterkategorie
MAP-Kinasen
Forschungskategorie
Signalisierung
Weisen Sie Phospho-JNK (Thr183/Tyr185) mit diesem Anti-Phospho-JNK-Antikörper (Thr183/Tyr185, Thr221/Tyr223) nach, der zur Verwendung in WB, EA und IP validiert ist.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an unbehandelten und mit Lambda-Phosphatase behandelten RAW264.7-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen JNK in 10 µg unbehandelten und mit Lambda-Phosphatase behandelten RAW264.7-Zelllysaten nach.
Zielbeschreibung
~42 kDa gemessen. Es gibt mehrere Isoformen bei 40–50 kDa.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Unbehandelte und mit Lambda-Phosphatase behandelte RAW264.7-Zelllysate
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cardiotoxin III inhibits proliferation and migration of oral cancer cells through MAPK and MMP signaling.
Yen, CY; Liang, SS; Han, LY; Chou, HL; Chou, CK; Lin, SR; Chiu, CC
TheScientificWorldJournal null
Yao Fong et al.
Cancer cell international, 17, 37-37 (2017-03-14)
2,9-Bis[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]-6-{4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy] phenyl}-11H-indeno[1,2-c]quinoline-11-one (BPIQ), is a synthetic quinoline analog. A previous study showed the anti-cancer potential of BPIQ through modulating mitochondrial-mediated apoptosis. However, the effect of BPIQ on cell migration, an index of cancer metastasis, has not yet been examined. Furthermore
Vinicius Toledo Ribas et al.
PloS one, 7(4), e34483-e34483 (2012-04-13)
Most studies of c-Jun N-terminal Kinase (JNK) activation in retinal tissue were done in the context of neurodegeneration. In this study, we investigated the behavior of JNK during mitosis of progenitor cells in the retina of newborn rats. Retinal explants
CD22 regulates adaptive and innate immune responses of B cells.
Kawasaki, N; Rademacher, C; Paulson, JC
Journal of Innate Immunity null
Li Xu et al.
Journal of the National Cancer Institute, 101(16), 1141-1155 (2009-07-30)
Dietary intake of genistein by patients with prostate cancer has been associated with decreased metastasis and mortality. Genistein blocks activation of p38 mitogen-activated protein kinase and thus inhibits matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) expression and cell invasion in cultured cells and inhibits