Merck
SAB1402336
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RARRES3 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HRASLS4, MGC8906, RIG1, TIG3
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~44.15 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RARRES3(5920)
Allgemeine Beschreibung
Retinoids exert biologic effects such as potent growth inhibitory and cell differentiation activities and are used in the treatment of hyperproliferative dermatological diseases. These effects are mediated by specific nuclear receptor proteins that are members of the steroid and thyroid hormone receptor superfamily of transcriptional regulators. RARRES1, RARRES2, and RARRES3 are genes whose expression is upregulated by the synthetic retinoid tazarotene. RARRES3 is thought act as a tumor suppressor or growth regulator. (provided by RefSeq)
Immunogen
RARRES3 (AAH09678, 1 a.a. ~ 164 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASPHQEPKPGDLIEIFRLGYEHWALYIGDGYVIHLAPPSEYPGAGSSSVFSVLSNSAEVKRERLEDVVGGCCYRVNNSLDHEYQPRPVEVIISSAKEMVGQKMKYSIVSRNCEHFVTQLRYGKSRCKQVEKAKVEVGVATALGILVVAGCSFAIRRYQKKATA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)