Fortfahren mit
Z802441
Specac® Mini-Pelletpressenpaket
including 7mm Die Assembly
Synonym(e):
Press-Kit für kleine Pellets
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.280,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 3.280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Specac Ltd
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
General description
Die Specac Mini-Pelletpresse ist eine Einsteiger-Hydraulikpresse für das Labor zur Herstellung von hochwertigen 7-mm-KBr-Pellets für die Transmissions-FTIR-Analyse. Mit ihrem robusten und langlebigen Design ist diese Presse für den regulären Laborgebrauch mit Wartungsgebührenbetrieb gedacht.
Die Specac Mini-Pelletpresse wurde dazu konzipiert, auf einem Labortisch verwendet zu werden. Sie ist jedoch klein und leicht genug, um zwischen verschiedenen Einsatzorten bewegt oder gelagert zu werden, wenn sie nicht benötigt wird. Der vollständig hydraulische Betrieb und eine innovative versiegelte Hydraulikeinheit ermöglichen es dem Anwender, die erforderte Belastung für die Probenvorbereitung durch die einfache Rotation eines Belastungsknopfes anzuwenden. Eine reproduzierbare Belastung zum Pressen von hochwertigen KBr-Pellets, die sich für quantitative Studien eignen, wird durch die Verwendung eines integrierten Druckmessers erleichtert.
Diese Packung enthält: Die Mini-Pelletpresse, eine 7-mm-Pelletmatritze(Z802557), einen 7-mm-Plattenhalter für eine gängige 7,62 cm x 5,08 cm Befestigung (Z802670), ein Paar Ersatzpelletringhalter (Z802786), einen Stößel und Mörser und KBr-Pulver.
Features and Benefits
  • Vollständig hydraulischer Betrieb und integrierter Druckmesser
  • Einfache Bedienung, die minimale Schulung erfordert
  • Klein und leicht
  • Niedrige Betriebskosten
Legal Information
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z506761Z803103Z506699
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
manufacturer/tradename
Specac Ltd
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Specac Ltd
manufacturer/tradename
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)