Merck
SAB1408563
Sigma-Aldrich
Anti-CTBS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CTB
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTBS(1486)
Allgemeine Beschreibung
The gene CTBS (chitobiase) is mapped to human chromosome 1p22. The gene spans a length of approximately 20kb with seven exons interspaced by six introns. The 5′-flanking region of human chitobiase gene is rich in GC-content.
Immunogen
CTBS (NP_004379.1, 1 a.a. ~ 385 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRPQLRRWRLVSSPPSGVPGLALLALLALLALRLAAGTDCPCPEPELCRPIRHHPDFEVFVFDVGQKTWKSYDWSQITTVATFGKYDSELMCYAHSKGARVVLKGDVSLKDIIDPAFRASWIAQKLNLAKTQYMDGINIDIEQEVNCLSPEYDALTALVKETTDSFHREIEGSQVTFDVAWSPKNIDRRCYNYTGIADACDFLFVMSYDEQSQIWSECIAAANAPYNQTLTGYNDYIKMSINPKKLVMGVPWYGYDYTCLNLSEDHVCTIAKVPFRGAPCSDAAGRQVPYKTIMKQINSSISGNLWDKDQRAPYYNYKDPAGHFHQVWYDNPQSISLKATYIQNYRLRGIGMWNANCLDYSGDAVAKQQTEEMWEVLKPKLLQR
Biochem./physiol. Wirkung
The gene CTBS (chitobiase) encodes a lysosomal glycosidase that functions in the degradation of asparagine-linked glycoproteins. It cleaves the reducing-end N-Acetylglucosamine residues from the chitobiose core of oligosaccharides.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structure of the human gene for lysosomal di-N-acetylchitobiase.
Liu B
Glycobiology, 9, 589-593 (1999)
Lysosomal chitobiase (CTB) and the G-protein gamma 5 subunit (GNG5) genes co-localize to human chromosome 1p22.
Ahmad W
Cytogenetics and Cell Genetics, 71, 44-46 (1995)