Merck
SAB1401972
Sigma-Aldrich
Anti-TWIST2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DERMO1, MGC117334, bHLHa39
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TWIST2(117581)
Allgemeine Beschreibung
Basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors have been implicated in cell lineage determination and differentiation. The protein encoded by this gene is a bHLH transcription factor and shares similarity with another bHLH transcription factor, Twist. It is thought that during osteoblast development this protein may inhibit osteoblast maturation and maintain cells in a preosteoblast phenotype. (provided by RefSeq)
Immunogen
TWIST2 (NP_476527.1, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEGSSSPVSPVDSLGTSEEELERQPKRFGRKRRYSKKSSEDGSPTPGKRGKKGSPSAQSFEELQSQRILANVRERQRTQSLNEAFAALRKIIPTLPSDKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDEMDNKMTSCSYVAHERLSYAFSVWRMEGAWSMSASH
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qin Huang et al.
Cancer biology & therapy, 16(1), 125-136 (2014-12-03)
Reductions in both expression of the dystroglycan core protein and functional glycosylation of the α-dystroglycan (αDG) subunit have been reported in a number of cancers and may contribute to disease progression. In the case of prostate cancer, one mechanism that