Merck
SAB1401424
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CaI-PLA2, GVI, INAD1, IPLA2-VIA, PARK14, PLA2
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLA2G6(8398)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is an A2 phospholipase, a class of enzyme that catalyzes the release of fatty acids from phospholipids. The encoded protein may play a role in phospholipid remodelling, arachidonic acid release, leukotriene and prostaglandin synthesis, fas-mediated apoptosis, and transmembrane ion flux in glucose-stimulated B-cells. Several transcript variants encoding multiple isoforms have been described, but the full-length nature of only two of them have been determined to date. (provided by RefSeq)
Immunogen
PLA2G6 (NP_001004426.1, 1 a.a. ~ 752 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQFFGRLVNTFSGVTNLFSNPFRVKEVAVADYTSSDRVREEGQLILFQNTPNRTWDCVLVNPRNSQSGFRLFQLELEADALVNFHQYSSQLLPFYESSPQVLHTEVLQHLTDLIRNHPSWSVAHLAVELGIRECFHHSRIISCANCAENEEGCTPLHLACRKGDGEILVELVQYCHTQMDVTDYKGETVFHYAVQGDNSQVLQLLGRNAVAGLNQVNNQGLTPLHLACQLGKQEMVRVLLLCNARCNIMGPNGYPIHSAMKFSQKGCAEMIISMDSSQIHSKDPRYGASPLHWAKNAEMARMLLKRGCNVNSTSSAGNTALHVAVMRNRFDCAIVLLTHGANADARGEHGNTPLHLAMSKDNVEMIKALIVFGAEVDTPNDFGETPTFLASKIGRQLQDLMHISRARKPAFILGSMRDEKRTHDHLLCLDGGGVKGLIIIQLLIAIEKASGVATKDLFDWVAGTSTGGILALAILHSKSMAYMRGMYFRMKDEVFRGSRPYESGPLEEFLKREFGEHTKMTDVRKPKVMLTGTLSDRQPAELHLFRNYDAPETVREPRFNQNVNLRPPAQPSDQLVWRAARSSGAAPTYFRPNGRFLDGGLLANNPTLDAMTEIHEYNQDLIRKGQANKVKKLSIVVSLGTGRSPQVPVTCVDVFRPSNPWELAKTVFGAKELGKMVVDCCTDPDGRAVDRARAWCEMVGIQYFRLNPQLGTDIMLDEVSDTVLVNALWETEVYIYEHREEFQKLIQLLLSP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)