SAB1401216
Anti-INHBB antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
€ 418,00
Größe auswählen
About This Item
€ 418,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INHBB(3625)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MDGLPGRALGAACLLLLAAGWLGPEAWGSPTPPPTPAAQPPPPPPGSPGGSQDTCTSCGGFRRPEELGRVDGDFLEAVKRHILSRLQMRGRPNITHAVPKAAMVTALRKLHAGKVREDGRVEIPHLDGHASPGADGQERVSEIISFAETDGLASSRVRLYFFISNEGNQNLFVVQASLWLYLKLLPYVLEKGSRRKVRVKVYFQEQGHGDRWNMVEKRVDLKRSGWHTFPLTEAIQALFERGERRLNLDVQCDSCQELAVVPVFVDPGEESHRPFVVVQARLGDSRHRIRKRGLECDGRTNLCCRQQFFIDFRLIGWNDWIIAPTSYYGNYCEGSCPAYLAGVPGSASSFHTAVVNQYRMRGLNPGTVNSCCIPTKLSTMSMLYFDDEYNIVKRDVPNMIVEECGCA
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)