Merck
SAB1401874
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INHBE antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC4638
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INHBE(83729)
Allgemeine Beschreibung
INHBE is a member of the activin beta family (see INHBA; MIM 147290) that plays a role in pancreatic exocrine cell growth and proliferation (Hashimoto et al., 2006 [PubMed 16426570]).[supplied by OMIM
Immunogen
INHBE (AAH05161, 21 a.a. ~ 350 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTGSVCPSCGGSKLAPQAERALVLELAKQQILDGLHLTSRPRITHPPPQAALTRALRRLQPGSVAPGNGEEVISFATVTDSTSAYSSLLTFHLSTPRSHHLYHARLWLHVLPTLPGTLCLRIFRWGPRRRRQGSRTLLAEHHITNLGWHTLTLPSSGLRGEKSGVLKLQLDCRPLEGNSTVTGQPRRLLDTAGHQQPFLELKIRANEPGAGRARRRTPTCEPATPLCCRRDHYVDFQELGWRDWILQPEGYQLNYCSGQCPPHLAGSPGIAASFHSAVFSLLKANNPWPASTSCCVPTARRPLSLLYLDHNGNVVKTDVPDMVVEACGCS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)