SAB1303679
ANTI-GLG1 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CFR-1, CFR1, Cysteine-rich fibroblast growth factor receptor, E-selectin ligand 1, ESL-1, ESL1, GLG1, Golgi apparatus protein 1, Golgi sialoglycoprotein MG-160, MG160
Größe auswählen
€ 388,00
Größe auswählen
About This Item
€ 388,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
134552 Da
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GLG1(2734)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)