Merck
Z555991
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 500 mL, hose outlet O.D. 10 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 146,00
€ 146,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 146,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 146,00
Check Cart for Availability
Kapazität
500 mL
Schlauchausgang AD
10 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)