Merck
S7171
Derivatized Silica Gel Butyl (C4) Zorbax® LP 100/40 C4
40 μm, average diameter 100 Å
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115700
Verpackung
pkg of 10 g
Oberflächenbereich
380 m2/g
Matrix
fully porous particle
Partikelgröße
40 μm
Porengröße
100 Å average diameter
Betriebs-pH-Wert
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
Recommended for separation of hydrophobic peptides and proteins, including membrane proteins.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)