Fortfahren mit
H8261
C₁₈-Derivatized Silica Gel Chromatography Media
360-950 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 904,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 904,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Derivatized Silica Gel, 15-40 μm mean particle size, average diameter 60 Å
extent of labeling
~22% carbon loading
Quality Segment
surface area
500 m2/g
mean particle size
15-40 μm
pore size
60 Å average diameter
Preparation Note
Prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, hydroxyl groups are blocked with trimethylsilyl groups.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
28850028851999570
pore size
60 Å average diameter
pore size
60 Å pore size
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å medium pore diameter, 60 Å pore size
pore size
60 Å medium pore diameter
surface area
500 m2/g
surface area
~500 m2/g
surface area
~500 m2/g
surface area
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
extent of labeling
~22% carbon loading
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
mean particle size
15-40 μm
mean particle size
-
mean particle size
-
mean particle size
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)