Merck
S6381
Sigma-Aldrich
Sulfonazo III
Synonym(e):
3,6-Bis-(2-sulfophenylazo)-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Natriumsalz, Bis(2-sulfobenzolazo)-2,7-chromotropsäure Tetranatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H12N4Na4O14S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
776.57
Beilstein:
1900148
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2S([O-])(=O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4S([O-])(=O)=O)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O14S4.4Na/c27-21-18-11(9-16(43(35,36)37)19(21)25-23-12-5-1-3-7-14(12)41(29,30)31)10-17(44(38,39)40)20(22(18)28)26-24-13-6-2-4-8-15(13)42(32,33)34;;;;/h1-10,27-28H,(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37)(H,38,39,40);;;;/q;4*+1/p-4/b25-23+,26-24+;;;;
InChIKey
FCMRBZBGGXLKBC-KBJWUIGUSA-J
Hinweis zur Analyse
Sodium content on label.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)