Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 287,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 329,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Methylthymolblau-Natriumsalz, metal indicator
Quality Segment
form
solid
loss
≤7% loss on drying, 50°C/ <1 hPa; 3h
pH
6.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
460 g/L
bulk density
570 kg/m3
Amax
430-450 nm (buffer pH 7.0), 602-606 nm (buffer pH 7.0)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)C(C)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C)c2c(c(c(c(c2)C(C)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C
InChI
1S/C37H44N2O13S.4Na/c1-19(2)23-11-28(21(5)25(35(23)48)13-38(15-31(40)41)16-32(42)43)37(27-9-7-8-10-30(27)53(50,51)52-37)29-12-24(20(3)4)36(49)26(22(29)6)14-39(17-33(44)45)18-34(46)47;;;;/h7-12,19-20,48-49H,13-18H2,1-6H3,(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45)(H,46,47);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
DIZZDZCUMBBRSG-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Maximale Absorption λ 1 (pH-Wert des Puffers 7,0): 602 - 606 nm
Maximale Absorption λ 2 (pH-Wert des Puffers 7,0): 430 - 450 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λ1max; 0,04 g/l; pH-Wert des Puffers 7,0; berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 60
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λ2max; 0,04 g/l; pH-Wert des Puffers 7,0; berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 85
Trocknungsverlust (50 °C/ <1 hPa; 3 h): ≤ 7%
Eignung als Indikator (für die Metalltitration): entspricht
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?