S5525
Sigmaclean Wasserbadzusatz
bottle of 4 oz
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
not available in EU; EU alternative Z611662
Verpackung
bottle of 4 oz
Verfügbarkeit
not available in EU (EU customers: alternative Z611662)
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.0 °F
Flammpunkt (°C)
53.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?